901762
Tris(dimethylamino)sulfonium bifluoride
Sinônimo(s):
(Me2N)3S+[FHF]–, Bifluoride salt SuFEx catalyst
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.