Documentos
901696
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline-13C6 hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H7Cl2N
Peso molecular:
169.99
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1.Cl
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3