Documentos
901612
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in DMF
Sinônimo(s):
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Fórmula linear:
C3H4O3
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1 M in DMF
densidade
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
chave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable building block or solvent offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
137.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
58.5 °C