901546
Poly(M(EO)2MA:Poly(OEGMA) 90:10
hydrazide functionalized, 25 wt. % (solution in water)
Sinônimo(s):
PEGMA-co-POEGMA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
peso molecular
Mw ~20,000 g/mol
concentração
25 wt. % (solution in water)
cor
clear colorless to pale yellow
grupo funcional
hydrazide
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
This product is provided as a 25 wt% solution in water, ready to be diluted for your specific application. Please see the technical bulletin on the product page for dilution instructions and hydrogel preparation instructions.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)