901438
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
P(t-Bu)3
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.878 g/mL
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
chave InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)