901174
D-Glucosamine-13C6,15N hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H1315NO5 · HCl
Peso molecular:
222.58
Código UNSPSC:
12352101
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH]1[13C@H]([15NH2])[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1.Cl
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)