Documentos Principais
900975
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-iodo-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11ClIN3 · 2HCl
Peso molecular:
408.49
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
grupo funcional
amine
chloro
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A MA, et al.
Tetrahedron, 67(5), 936-942 (2011)