Documentos
900973
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromo-4-chloro-7-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11BrClN3 · 2HCl
Peso molecular:
361.49
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A.M.A et al.,
Tetrahedron, 67(5), 936-942 (2011)