Documentos
900974
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9ClIN3 · 2HCl
Peso molecular:
394.47
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reactionappreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A M A, et al.
Tetrahedron, 67, 936-942 (2011)