900857
Tributylmethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Sinônimo(s):
Methyltributylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, N 4441-TFSI
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
composição
H2O, <500 ppm
Impurezas
≤500 ppm H2O
pf
27 °C
densidade
1.276 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
InChI
1S/C13H30N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-13H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
XALVHDZWUBSWES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.