900809
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%, H2O <500 ppm
Sinônimo(s):
N-n-Butyl-N-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate, Butylmethylpyrrolidinium tetrafluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Ensaio
98%
Formulário
powder
composição
H2O, <500 ppm
Impurezas
≤500 ppm H2O
pf
150 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BF4/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)5/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
PGCVCJOPLBWQHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)