Documentos Principais
40819
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-benzylimidazolium tetrafluoroborate
Selecione um tamanho
50 G
R$ 2.858,00
R$ 2.858,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 2.858,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13BF4N2
Número CAS:
Peso molecular:
260.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.858,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Impurezas
≤0.2% water
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.BF4/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;2-1(3,4)5/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
chave InChI
QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.