Documentos
900678
Sigma-Aldrich
AMPA-functionalized silica gel
≥99%
Sinônimo(s):
Aminomethylphosphonic acid-functionalized silica gel, Si-AMPA, Si-Aminopropyl-N1,N-bis (methyl phosphonic acid)-functionalized silica gel, SiliaMetS® AMPA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥99%
forma
powder
prazo de validade
2 yr (expiration date period)
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
área da superfície
480-550 m2/g
capacidade
≥0.80 mmol/g loading(molecular loading)
densidade volumétrica
707 g/L (typical tap density)
Aplicação
Metal scavenger: Al, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Mn, Nd, Pm, Pr, Sb, Sm, Tb, Tm, V & Yb.
Atenção
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Informações legais
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3