Documentos Principais
900571
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated
lactide:glycolide 80:20, Mw 200,000
Sinônimo(s):
PLGA 85:15
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.743,00
R$ 2.743,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.743,00
About This Item
Fórmula linear:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 2.743,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
crystals
Nível de qualidade
proporção de alimentação
lactide:glycolide 80:20
peso molecular
Mw 200,000
prazo de degradação
<9 months
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
chave InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Controlled release, nanoparticles, scaffolds.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)