Documentos Principais
900510
Sigma-Aldrich
Vinyl N,N-diisopropylcarbamate
Sinônimo(s):
Vinyl carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
forma
liquid
índice de refração
n/D 1.4397
densidade
0.92 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Alkyne-containing molecules can be prepared from boronic ester building blocks. With high enantiospecificity, this vinyl carbamate can be used to alkynylate enantioenriched secondary and tertiary boronic esters in good yields, accomplished by a Zweifel-type olefination followed by a 1,2-elimination.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
108.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
42.22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)