Documentos Principais
900398
Sigma-Aldrich
SnAP-ex 3-N-Boc P Reagent
95%
Sinônimo(s):
tert-Butyl (4-amino-1-(tributylstannyl)butyl)carbamate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.362,00
R$ 1.362,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.362,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H46N2O2Sn
Peso molecular:
477.31
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.362,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
paste
índice de refração
n/D 1.4963
densidade
1.1316 g/mL
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
SnAP reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Bode research group.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
SnAP-eX reagents for the synthesis of exocyclic 3-amino-and 3-alkoxypyrrolidines and piperidines from aldehydes.
Luescher M U and Bode J W
Organic Letters, 18(11), 2652-2655 (2016)