Documentos Principais
804177
Sigma-Aldrich
SnAP 3-Spiro-(2-Pyr) M Reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H48N2O3Sn
Peso molecular:
519.35
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n/D 1.489
densidade
1.122
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COCC1(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N)CCCC
InChI
1S/C11H21N2O3.3C4H9.Sn/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-5-11(12,7-13)8-15-4;3*1-3-4-2;/h4-8,12H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
JLZWEXDNLRNRBE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The product is a substituted SnAP [Sn(tin) amino protocol] reagent. SnAP reagents are air and moisture stable.
Aplicação
SnAP Reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP Reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.