900362
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 780 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Sinônimo(s):
Au Nanorods
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Formulário
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
concentração
35 μg/mL in H2O
Comprimento
38-42 nm
diâmetro
10 nm
pH
7
λmax
780 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Longitudinal peak: 780 nm ± 15 nm
- Longitudinal absorbance: OD = 1
- Transverse Peak: 511 nm ± 5 nm
- Transverse absorbance: OD = 0.15
- Citrate capped
Aplicação
Atenção
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)