Documentos Principais
900348
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylamine borane
95%
Sinônimo(s):
DCAB, DICAB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H26BN
Número CAS:
Peso molecular:
195.15
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
118.2 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][N+](C1CCCCC1)([BH3-])C2CCCCC2
InChI
1S/C12H26BN/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12,14H,1-10H2,13H3
chave InChI
FWNIZOBKEDZMFC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dicyclohexylamine borane complex applied by the Pucheault Group at the Universite de Bordeaux as a cost effective and easy to handle alternative to current borylation reagents. In one pot, aryl and vinyl halides can be converted to the boronic acid derivative of your choice (BF3K, Bpin, MIDA, and others) depending on quench and workup.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)