Documentos Principais
900337
Sigma-Aldrich
Stearic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Octadecanoic acid-d
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18DH35O2
Peso molecular:
285.48
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[2H])CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i/hD
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-DYCDLGHISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Stearic acid analytical standard
Supelco
85679
Stearic acid
Sodium stearate ≥99%
Sigma-Aldrich
S3381
Sodium stearate
Oleic acid ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Oleic acid