Documentos Principais
900328
Sigma-Aldrich
Poly(p-dioxanone-co-L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
Sinônimo(s):
PDO-PLLA, PDS-PLLA
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C4H6O3)m(C6H8O4)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
chips or granules
Nível de qualidade
viscosidade
1.5 dL/g
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Main features of p-dioxanone, glycolide and lactide based copolymers