900157
2-Cyanobutanyl-2-yl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
pf
117-122 °C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(SC(CC)(C)C#N)N1N=C(C)C=C1C
InChI
1S/C11H15N3S2/c1-5-11(4,7-12)16-10(15)14-9(3)6-8(2)13-14/h6H,5H2,1-4H3
chave InChI
YLQFEMAFHJDHDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.