Ensaio
≥99.0%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: thorium
Extensão da rotulagem
7.15 kBq/g specific activity
cadeia de caracteres SMILES
O=[Th]=O
InChI
1S/2O.Th
chave InChI
ZCUFMDLYAMJYST-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Outras notas
Regulations require a license for the sale of radioactive substances in Switzerland. Swiss customers are kindly requested when ordering, to include their license number, issued by the Swiss Public Health Authorities.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)