Key Documents
88544
Sigma-Aldrich
Thio-L-citrulline
≥98.0%
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-5-(thioureido)pentanoic acid, N5-Aminothioxomethyl-L-ornithine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
191.25
Beilstein:
6844478
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
chave InChI
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective inhibitor of neuronal and endothelial isoforms of nitric oxide synthase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yu Na Wu et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 472(12), 1743-1755 (2020-09-18)
Nitric oxide (NO) affects mitochondrial activity through its interactions with complexes. Here, we investigated regulations of complex I (C-I) and complex II (C-II) by neuronal NO synthase (nNOS) in the presence of fatty acid supplementation and the impact on left