Documentos Principais
88125
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium (meta)periodate
moistened with water, ≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)4N(IO4)
Número CAS:
Peso molecular:
377.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
forma
crystals
qualidade
moistened with water
contém
~10% water as stabilizer
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
181-183 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-]I(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HIO4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
HDTMHCZUXQKRAJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reagent for:
  • Preparation of acylnitroso compoubnds used in Diels-Alder reactions
Outras notas
Oxidation reagent, soluble in organic solvents
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G.E. Keck et al.
Tetrahedron, 37, 4007-4007 (1981)
G.E. Keck
Tetrahedron Letters, 4767-4767 (1978)
K. Inomata et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 565-565 (1980)