Documentos Principais
86987
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butoxy)propionic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
liquid
densidade
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-5-4-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
chave InChI
KXZYUJNAHMNZBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)