Documentos Principais
86718
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethylsulfamide
≥99.0%
Sinônimo(s):
TES
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NSO2N(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
208.32
Beilstein:
1773566
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.449
pb
249-251 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)S(=O)(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2O2S/c1-5-9(6-2)13(11,12)10(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
IYIAWAACGTUPCC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Aprotic, dipolar solvent for Grignard reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-479 (1987)
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2823-2823 (1981)