Documentos Principais
86705
Sigma-Aldrich
Tetraethylurea
≥98.0%
Sinônimo(s):
TEU
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NCON(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
172.27
Beilstein:
1763126
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.447
pb
211-213 °C (lit.)
densidade
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)