Documentos Principais
86562
Sigma-Aldrich
β-L-Ribofuranose 1,2,3,5-tetra-O-acetate
≥99.0%
Sinônimo(s):
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-L-ribofuranose
Selecione um tamanho
10 G
R$ 5.870,00
R$ 5.870,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 5.870,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18O9
Número CAS:
Peso molecular:
318.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 5.870,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
pf
80-83 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
chave InChI
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)