D122807
1,2-Diiodoethane
99%
Sinônimo(s):
Ethylene diiodide, Ethylene iodide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
powder or crystals
pf
80-82 °C (lit.)
densidade
2.132 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICCI
InChI
1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
chave InChI
GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To synthesize samarium(II) iodide-water complex (SmI2-H2O complex), a single-electron transfer reagent, to further synthesize 3-hydroxy carboxylic acids.[1]
- To synthesize derivatives of regioselective homopropargyl alcohols by using sonochemical Barbier-type reaction conditions.[2]
- As an iodine source and an effective reagent for the dehydroxy-iodination of alcohols.[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?