Documentos Principais
861863
Sigma-Aldrich
2-Chloroadenosine hemihydrate
97%
Sinônimo(s):
6-Amino-2-chloropurine riboside
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.189,00
R$ 1.189,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.189,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12ClN5O4 · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
310.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.189,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
160 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC(Cl)=N3)O[C@@H]1CO.O[C@H]4[C@@H](O)[C@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC(Cl)=N6)O[C@@H]4CO.O
InChI
1S/2C10H12ClN5O4.H2O/c2*11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9;/h2*2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15);1H2/t2*3-,5-,6-,9-;/m11./s1
chave InChI
WRURCFOLSGPTMO-IZGCVNAISA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Brian H Trieu et al.
The Journal of physiology, 593(13), 2889-2907 (2015-04-24)
Extended trains of theta rhythm afferent activity lead to a biphasic response facilitation in field CA1 but not in the lateral perforant path input to the dentate gyrus. Processes that reverse long-term potentiation in field CA1 are not operative in