Documentos
85271
Sigma-Aldrich
Silver perchlorate hydrate
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgClO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
207.32 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
forma
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤12% water
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges