852686
6-Mercaptopurine-9-β-D-ribofuranoside
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Mercaptopurine riboside, 6-Purinethiol riboside, 6-Thioinosine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D −74±4°, c = 1% in 0.1 M NaOH
pf
220-223 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(S)ncnc23
InChI
1S/C10H12N4O4S/c15-1-4-6(16)7(17)10(18-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)19/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
NKGPJODWTZCHGF-KQYNXXCUSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?