851671
Helicin
99%
Sinônimo(s):
Salicylaldehyde β-D-glucoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D −57.1°, c = 1.5 in H2O
pf
178 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C13H16O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-5,9-13,15-18H,6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
chave InChI
BGOFCVIGEYGEOF-UJPOAAIJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3