Documentos Principais
84795
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
(Diphenylphosphionomethyl)polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
crystals
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Extensão da rotulagem
~2.5 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
phosphine
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)