Documentos Principais
655430
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine oxide, polymer-bound
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g P loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 5.152,00
R$ 5.152,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 5.152,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 5.152,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
reticulação
2 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Extensão da rotulagem
2.5-3.0 mmol/g P loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
phosphine
Categorias relacionadas
Aplicação
Dehydrating reagent
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)