Documentos Principais
83041
Sigma-Aldrich
Boc-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nγ-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H28N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
440.49
Beilstein:
4771583
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-23(30)26-20(21(27)28)12-13-25-22(29)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
chave InChI
MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)