Documentos Principais
809888
Sigma-Aldrich
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Phylloquinone-13C6
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 9.989,00
R$ 9.989,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 9.989,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C25H46O2
Peso molecular:
456.65
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 9.989,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
yellow to orange
pf
-20 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC/C(C)=C/CC1=C(C)C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2C1=O)=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/i7+1,8+1,18+1,19+1,28+1,29+1
chave InChI
MBWXNTAXLNYFJB-HDMSKXMFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vitamin K1, also known as phylloquinone, is a fat-soluble vitamin found in algae, cyanobacteria, and plants. It is involved in the synthesis of some important proteins having applications in blood clotting and bone metabolism.[1][2]
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6 is an isotope of vitamin K1 wherein C-4a, C-5, C-6, C-7, C-8, C-8a carbons are replaced by 13C6 carbon.
Aplicação
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6 can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Phylloquinone (vitamin K1) content of vegetables
Damon M, et al.
Journal of food composition and analysis, 18(8), 751-758 (2005)
Vitamin K1 supplementation to improve the stability of anticoagulation therapy with vitamin K antagonists: a dose-finding study
Gebuis EPA, et al.
Haematologica, 96(4), 583-589 (2011)