Documentos Principais
586951
Sigma-Aldrich
Formamide-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 7.383,00
R$ 7.383,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 7.383,00
About This Item
Fórmula linear:
H13CO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
47.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.383,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
densidade
1.183 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13CH]=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1,2+1
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)