Documentos Principais
809675
Sigma-Aldrich
Deoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.225,00
R$ 4.225,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.225,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24D6H34O4
Peso molecular:
398.61
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.225,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C(CCC2C3C([2H])([2H])[C@H](O)[C@@]4(C)C2CC[C@H]4[C@@H](CCC(O)=O)C)[C@]3(C)C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15?,16-,17?,18?,19?,20?,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2,13D2
chave InChI
KXGVEGMKQFWNSR-UEKQVLGMSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Huasheng Yu et al.
eLife, 8 (2019-09-11)
Patients with liver diseases often suffer from chronic itch, yet the pruritogen(s) and receptor(s) remain largely elusive. Here, we identify bile acids as natural ligands for MRGPRX4. MRGPRX4 is expressed in human dorsal root ganglion (hDRG) neurons and co-expresses with