807435
Silver nanospheres
100 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, PEG functionalized
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanospheres
concentração
1 mg/mL in water
Tamanho médio da partícula
100 nm
λmax
490 nm
grupo funcional
PEG
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.