Documentos Principais
807184
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
80 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, PVP functionalized
About This Item
Código UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
nanospheres
Nível de qualidade
concentração
1 mg/mL in water
Tamanho médio da partícula
80 nm
λmax
455 nm
grupo funcional
PVP
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Nota de preparo
Shake well before use.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)