Documentos Principais
805033
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
carbon ≥80 %, diam. 1.2-2.0 nm, avg. no. of layers, 1
Sinônimo(s):
CNT, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotubes, Tuball
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
Características
avg. no. of layers 1
composição
carbon, ≥80%
Comprimento
>5 μm , AFM
Diâmetro
1.2-2.0 nm
área da superfície
520 m2/g
diâmetro médio
1.8 nm
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as additives.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.