803596
BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
forma
powder
peso molecular
352.34
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=CC1=O)N1CCOCCOCCOCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C16H20N2O7/c19-13-1-2-14(20)17(13)5-7-23-9-11-25-12-10-24-8-6-18-15(21)3-4-16(18)22/h1-4H,5-12H2
chave InChI
OYRSKXCXEFLTEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Long, pegylated, sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinkers, composed of maleimide groups and 3-unit polyethylene glycol spacer arm
- PEG spacers provide unique advantages, including enhanced solubility, increased stability, reduced tendency toward aggregation and reduced immunogenicity
- Pure compounds with defined structure and molecular weight, ensuring reproducible protein-modification effects
- Ideal for small molecule or peptide conjugations
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)