Documentos Principais
803154
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 5.481,00
R$ 5.481,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 5.481,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C18H28O5
Peso molecular:
363.42
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 5.481,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1[13CH2]C[C@@]2(C)C(CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
chave InChI
MFYSYFVPBJMHGN-FTFXCUAESA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)