Documentos Principais
799637
Sigma-Aldrich
2-n-Butyl-2-oxazoline
Sinônimo(s):
2-Butyl-2-oxazoline, 2-Butyl-4,5-dihydrooxazole
Selecione um tamanho
5 G
R$ 851,00
R$ 851,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 851,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
127.18
Beilstein:
107201
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 851,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-7-8-5-6-9-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
VERUITIRUQLVOC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-n-Butyl-2-oxazoline is a member of the 2-oxazoline family used in the synthesis of well-defined polymers with controlled molecular weights and narrow molecular weight distributions. It is used particularly through its application in cationic ring-opening polymerization to produce poly(2-oxazoline)s. Its unique properties facilitate advancements in biomedical applications, functional materials development.
Aplicação
2-n-Butyl-2-oxazoline can be used as:
  • A monomer in the synthesis of poly(2-oxazoline)s, which are promising candidates for drug delivery systems, tissue engineering scaffolds, and other biomedical uses. Their ability to form hydrophilic or amphiphilic structures enhances drug encapsulation and release profiles.
  • A monomer in the synthesis of core cross-linked star (CCS) polymers, where it serves as a hydrophobic component. These CCS polymers exhibit improved drug loading capacities and release behaviors, making them suitable for targeted therapy applications.
  • A key monomer in the synthesis in the design and synthesis of eco-friendly colorimetric nanofibers. These nanofibrous sensors are used for colorimetric pH detection.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.