797731
Gold nano-urchins
70 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinônimo(s):
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Particles:∼1.20E+10/mL
Formulário
liquid
nanourchin
DO
1
Tamanho médio da partícula
70 nm
λmax
600 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.