795380
Gold nano-urchins
50 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinônimo(s):
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Molar Concentration: 5.83E-11 M
Particle Volume: 6.54E04 nm3
Particles:∼3.51E+10/mL
Surface area: 7.85E03 nm2
Ensaio
>95% (reactant free)
forma
liquid
nanourchin
Tamanho médio da partícula
50 nm
pH
6-7
λmax
585 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Artigos
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.