Documentos Principais
797499
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-6-tosyl-1,6-diazaspiro[3.3]heptan-3-ol
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
358.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
powder
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
sulfonamide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CN(CC2=CC=CC=C2)C13CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)C3
InChI
1S/C19H22N2O3S/c1-15-7-9-17(10-8-15)25(23,24)21-13-19(14-21)18(22)12-20(19)11-16-5-3-2-4-6-16/h2-10,18,22H,11-14H2,1H3
chave InChI
LGWSZRHTXSQOOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Spirocyclic building block is part of a series of advanced angular[3.3]heptanes developed by Carreira and coworkers.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Conteúdo relacionado
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.