Documentos Principais
797421
Sigma-Aldrich
2-Boc-8-amino-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
viscous liquid
Ensaio:
95%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
viscous liquid
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCO1)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-11(7-13)8(12)4-5-15-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
chave InChI
LSACGXFQGVBFLY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Conteúdo relacionado
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.